Documentos Principais
306509
Sigma-Aldrich
Reactive Orange 16
Dye content ≥70 %
Sinônimo(s):
Remazol Brilliant Orange 3R
Selecione um tamanho
100 G
R$ 768,00
R$ 768,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 768,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17N3Na2O11S3
Número CAS:
Peso molecular:
617.54
Número do índice de cores:
17757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 768,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>70% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥70%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
388 nm
494 nm (2nd)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O11S3.2Na/c1-12(24)21-15-3-2-13-10-18(36(28,29)30)19(20(25)17(13)11-15)23-22-14-4-6-16(7-5-14)35(26,27)9-8-34-37(31,32)33;;/h2-7,10-11,25H,8-9H2,1H3,(H,21,24)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b23-22+;;
chave InChI
DHHGSXPASZBLGC-VPMNAVQSSA-L
Descrição geral
Reactive Orange 16 is an anionic dye. It belongs to the class of azo dyes. It can be biodegraded by the yeast Consortium Spp.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hatice Atacag Erkurt
Biodegradation of Azo Dyes (2010)