Documentos Principais
PHL80292
β-Amyrin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
β-Amyrenol, Olean-12-en-3β-ol
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.621,00
R$ 2.621,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.621,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H50O
Número CAS:
Peso molecular:
426.72
Beilstein:
2063468
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.621,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
chave InChI
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Triterpene that has broad-spectrum analgesic properties for which the underlying mechanism is poorly understood.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza salvia sambucus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)