Documentos
29100
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
C6H11OH
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
906744
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
0.98 mmHg ( 25 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
572 °F
Lim. expl.
12.25 %
Impurezas
≤0.5% cyclohexanone
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.466
pb
160-161 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
chave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Catalytic oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone over Co3O4 nanocrystals with molecular oxygen.
Zhou L, et al.
Applied Catalysis A: General, 292, 223-228 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 511-511 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 811-811 (1994)
Kinetic model of 2-cyclohexenone formation from cyclohexanol and 2-cyclohexenol dehydrogenation.
Simon E, et al.
Chemical Engineering Journal, 192, 129-137 (2012)
Controllable oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone by a nano-MnO x/Ti electrocatalytic membrane reactor.
Fang X, et al.
J. Catal., 329, 187-194 (2015)