Documentos Principais
27150
Sigma-Aldrich
Ácido cromotrópico
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Ácido 1,8-di-hidroxinaftaleno-3,6-dissulfônico, Ácido 4,5-di-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfônico
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
400.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
qualidade
for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
8-10% water
cor
off-white
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O sal dissódico di-hidratado de ácido cromotrópico é um reagente analítico útil em química analítica para determinações fluorométricas.
Aplicação
O sal dissódico di-hidratado de ácido cromotrópico pode ser empregado como reagente cromogênico nos seguintes estudos:      
  • Quantificação de dipirona em várias preparações farmacêuticas.   
  • Método altamente sensível para a determinação rápida de berílio por um método fluorimétrico.
substituído por
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Chromotropic acid as fluorogenic reagent. I. Fluorimetric determination of beryllium.
Pal BK and Baksi K.
Microchimica Acta, 108(3-6), 275-283 (1992)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf