Key Documents
22709
Sigma-Aldrich
Quinuclidine
purum, ≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13N
Número CAS:
Peso molecular:
111.18
Beilstein:
103111
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (NT)
pf
155-160 °C
157-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
chave InChI
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Werner J Geldenhuys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(16), 4870-4877 (2010-07-20)
The high affinity neuronal choline transporter (CHT1) is responsible for the uptake of choline into the pre-synaptic terminal of cholinergic neurons. Considering our past experience with modeling the blood-brain barrier choline transporter (BBBCHT) as drug delivery vector to the CNS