90780
Tributylamine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Tri-n-butylamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.38 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
410 °F
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
p.e.
216 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles).[3] It may be used as an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?