Documentos Principais
222542
Sigma-Aldrich
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
98%
Sinônimo(s):
Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2C=NCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
267.32
Beilstein:
1979922
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder, crystals or chunks
Impurezas
<2% benzophenone
pf
51-53 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
chave InChI
QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Schiff base which can be converted to amino alcohols[1][2] and amino esters.[3][4]
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 682-682 (1991)
Tetrahedron Letters, 34, 8535-8535 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5469-5469 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)