Documentos Principais
201960
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 25
Dye content 40 %
Selecione um tamanho
10 G
R$ 579,00
R$ 579,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 579,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H20N5NaO6S2
Número CAS:
Peso molecular:
549.55
Número do índice de cores:
18835
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 579,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
composição
Dye content, 40%
λmax
392 nm
ε (coeficiente de extinção)
13200 at 259 nm in H2O at 0.03 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)Nc2ccccc2)\N=N\c3c(C)nn(c3O)-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H21N5O6S2.Na/c1-15-8-9-18(14-21(15)35(30,31)27-17-6-4-3-5-7-17)24-25-22-16(2)26-28(23(22)29)19-10-12-20(13-11-19)36(32,33)34;/h3-14,27,29H,1-2H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b25-24+;
chave InChI
VKLQVFKYJGXGKQ-QREUMGABSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shumin Xia et al.
Cell reports, 28(5), 1251-1267 (2019-08-01)
Mechanical cues influence pluripotent stem cell differentiation, but the underlying mechanisms are not well understood. Mouse embryonic stem cells (mESCs) exhibit unusual cytomechanical properties, including low cell stiffness and attenuated responses to substrate rigidity, but the underlying structural basis remains