Documentos Principais
306495
Sigma-Aldrich
Acid Blue 129
Dye content 25 %
Sinônimo(s):
Atanyl Blue PRL
Selecione um tamanho
25 G
R$ 376,00
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 376,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H21N2NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
460.48
Número do índice de cores:
62058
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 25%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
629 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1cc(C)c(Nc2cc(c(N)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C23H20N2O5S.Na/c1-11-8-12(2)21(13(3)9-11)25-16-10-17(31(28,29)30)20(24)19-18(16)22(26)14-6-4-5-7-15(14)23(19)27;/h4-10,25H,24H2,1-3H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
chave InChI
RRETZLLHOMHNNB-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Cuamatzi-Flores et al.
PloS one, 14(1), e0209711-e0209711 (2019-01-05)
Dye-decolorizing peroxidase (DyP) from the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus is a heme peroxidase able to oxidize diverse substrates, including recalcitrant phenols and dyes. This study analyzed the effect of chemical dyes on P. ostreatus growth, DyP activity and the