Documentos Principais
Z600059
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 776,00
R$ 776,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 776,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 776,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
optical glass
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 100-OS
Parâmetros
320-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
3,500 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
with PTFE lid
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)