Documentos Principais
1.05284
Millipore
Ágar cetrimida
Pseudomonas selective agar base for microbiology (According harm. EP/USP/JP)
Sinônimo(s):
Pseudomonas selective agar, CETRIMIDE agar, Pseudomonas selective agar (base)
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
45 g/L
densidade volumétrica
640 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Pseudomonas spp.
Descrição geral
O ágar cetrimida é recomendado para o isolamento seletivo e a identificação de Pseudomonas aeruginosa. O uso de cetrimida (brometo de N-cetil-N,N,N-trimetil-amônio) inibe amplamente o crescimento da flora microbiana associada, minimizando a interferência no crescimento de P. aeruginosa. Este meio não inibe a produção de pigmentos de Pseudomonas aeruginosa.
Aplicação
O ágar cetrimida (ou ágar seletivo para Pseudomonas) é usado para o isolamento e a diferenciação de Pseudomonas aeruginosa presente em produtos farmacêuticos e vários outros materiais.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.