1.07627
Pseudomonas CFC Selective Supplement
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CFC Selective Agar
Sinônimo(s):
Pseudomonas Selective Supplement
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
Cephalothin, 25 mg per vial
Cetrimide, 5 mg per vial
Fucidin, 5 mg per vial
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.2-6.8 (20 °C, 26.2 g/L in H2O)
solubilidade
26.6 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Pseudomonas spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): ≥ 70 %
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): ≥ 70 %
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: ≥ 70 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0.01 %
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≤ 0.01 %
Colonies
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
greenish
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): greenish
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): greenish
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: milky
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): milky
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: milky
Incubation: 44 hrs.; 25 °C; aerobic;
Reference: blood-agar (24-48 hrs.; 30 °C; aerobic).
Supplement tested in Pseudomonas selektiv agar (base) art. no. 1.07620.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3