Documentos Principais
MHA000P2P
Millipore
Caldo seletivo para Pseudomonas
Ampoule, Selective media for Pseudomonas. Inhibits other bacteria.
Sinônimo(s):
Caldo PS
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
amber to green-amber, some particulates may be present in final product
entrada
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type wine
sample type cider
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Pseudomonas spp.
Descrição geral
O caldo seletivo para Pseudomonas é um meio seletivo para o crescimento de espécies de Pseudomonas e inibe o crescimento de outras bactérias. A triptona e a peptona gelatinosa no meio fornecem compostos nitrogenados e carbonáceos, aminoácidos de cadeia longa e outros nutrientes essenciais para o crescimento.{13} Este meio é recomendado para a contagem de espécies de Pseudomonas de carne e produtos à base de carne. Ele também pode ser usado para amostras clínicas. As espécies de Pseudomonas produzem pequenas colônias de coloração incolor a amarela-translúcida, quando incubadas a 25−35 °C (35 °C durante 24 h é favorável para P. aeruginosa e 25 °C para espécies de Pseudomonas)
Aplicação
O caldo seletivo para Pseudomonas é usado para contagem de espécies de Pseudomonas em amostras como cerveja, água engarrafada, cidra, refrigerantes, isotônicos e vinho.(2) Este meio tem utilidade em laboratórios clínicos, cosméticos, análise ambiental, alimentos e bebidas, CQ industrial, monitoramento microbiano e monitoramento de água
Embalagem
Ampolas de plástico de 2 ml
Especificações
Temperatura de incubação: 25–35 °C (35 °C durante 24h é favorável para P. Aeruginosa, 25 °C para espécies de Pseudomonas)
Tempo de incubação: 24–72 h
Meio de cultura
Pseudomonas Seletivo
Nota de análise
As espécies de Pseudomonas produzem pequenas colônias de tom incolor a amarelo-translúcido
Microrganismos-alvo: Espécies de Pseudomonas
Organismos de CQ
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Manual of clinical microbiology
Jorgensen JH et al.
Manual of Clinical Microbiology, 2 (2015)