Documentos Principais
16949
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 1.8M – Tris pH 8.5; 100 mM solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 44/Kit-No 02528
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Formulário
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.12 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)