14603
Zirconium(IV) oxide
purum, ≥99% ZrO2 + HfO2 basis
Sinônimo(s):
Zirconia
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% ZrO2 + HfO2 basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
pb
5000 °C (lit.)
pf
2700 °C (lit.)
densidade
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
silicate (as SiO2): ≤3000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤300 mg/kg
Ti: ≤1000 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?