230693
Zirconium(IV) oxide
powder, 5 μm, 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Zirconia
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
tamanho de partícula
5 μm
pb
5000 °C (lit.)
pf
2700 °C (lit.)
densidade
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.