T2528
Terbutaline hemisulfate salt
Sinônimo(s):
2-t-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol, 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol hemisulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
solubilidade
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges