Documentos Principais
915262
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping materials
Selecione um tamanho
50 G
R$ 3.125,00
R$ 3.125,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 3.125,00
About This Item
Fórmula linear:
ZrO2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 3.125,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
tamanho de partícula
5 nm (core)
grupo funcional
methacrylate
cadeia de caracteres SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Características e benefícios
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink with methacrylate and acrylate systems.
  • Medium surface coverage of capping materials that provides improved dispersibility and high refractive index.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
79.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
26.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.