204994
Zirconium(IV) oxide
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Sinônimo(s):
Zirconia
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
pb
5000 °C (lit.)
pf
2700 °C (lit.)
densidade
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N