14121
Lactic Acid Supplement, modified
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
(per vial, sufficient for 500 mL medium):
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Aplicação
Lactic acid could be used in the culture medium for the mouse testis cells, used for the long-term spermatogonial stem cell culture, in order to study spermatogenesis mechanism that has future benefits of being used in developing new technology in transgenesis or medicine.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 mL medium):
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Mito Kanatsu-Shinohara et al.
Biology of reproduction, 69(2), 612-616 (2003-04-18)
Spermatogenesis is a complex process that originates in a small population of spermatogonial stem cells. Here we report the in vitro culture of spermatogonial stem cells that proliferate for long periods of time. In the presence of glial cell line-derived