114553
Thymolphthalein
ACS reagent, Dye content 95 %
Sinônimo(s):
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
Dye content, 95%
transparência da solução
passes test
técnica(s)
titration: suitable
visual transition interval
8.8-10.5, colorless to blue
pf
251-253 °C (lit.)
λmax
396 nm (2nd)
592 nm
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
chave InChI
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?