Documentos
1.03026
Supelco
Azul de bromotimol
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Azul de bromotimol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H28Br2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
624.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número do índice EC:
200-971-2
NACRES:
NB.21
product name
Azul de bromotimol, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
forma
solid
perda
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.8-7.6, yellow to blue
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
chave InChI
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Novos filmes indicadores responsivos ao pH com base em quitina ancorada em azul de bromotimol para monitoramento do frescor do camarão: Este estudo apresenta filmes inovadores sensíveis ao pH que incorporam azul de bromotimol em quitina, projetado para rastrear a deterioração do camarão. O desenvolvimento e o teste desses filmes em tempo real oferecem um método viável para monitorar o frescor dos frutos do mar, garantindo o controle de qualidade nas cadeias de distribuição de alimentos (Yang et al., 2023).
Nota de análise
Faixa de transição: pH 5,8 - pH 7,6 amarelo - azul
Aspecto da solução: passa no teste
Perda na secagem (110 °C): ≤ 3
Faixa de transição (segundo a ACS): passa no teste
Teste de sensibilidade: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4