114189
Acetyl chloride
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1353 °F
Lim. expl.
19 %
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
pb
52 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
densidade
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
chave InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Acetyl chloride is a colorless acyl halide. On reaction with ammonia and alcohols, it affords acetamide and esters of acetic acid, respectively. Structural parameters and rotational constants of its isotopic forms have been evaluated from the microwave spectral investigations.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?