11107
α-Asarone
analytical standard
Sinônimo(s):
trans-1,2,4-Trimethoxy-5-(1-propenyl)benzene, trans-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, trans-Asarone, Isoasaron
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
296 °C (lit.)
pf
57-61 °C (lit.)
57-61 °C
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
chave InChI
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)