A7005
β-Amylase from sweet potato
Type I-B, ammonium sulfate suspension, ≥750 units/mg protein (E1%/280)
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glucan maltohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sweet potato
Nível de qualidade
tipo
Type I-B
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥750 units/mg protein (E1%/280)
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
≥7.0 mg/mL
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- in the hydrolysis of starch and starch-pectin combinations
- for comparing amylases from different sources in Staphylococcus aureus SH1000 biofilm inhibition and reduction assay
- for selenium speciation in samples
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
Beta-amylase is found in bacteria, fungi, and plants. To measure β-amylase activity, this assay uses a colorimetric spectrophotometric stop reaction at 540 nm.