grau
reagent grade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg
Ensaio
96%
forma
liquid
temperatura de autoignição
784 °F
Lim. expl.
7.3 %, 33 °F
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
pb
101.2 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
chave InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?