Documentos Principais
09804
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-furyl)-D-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-furyl)propionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-3-(2-furyl)-D-alanine (dicyclohexylammonium) salt
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.218,00
R$ 1.218,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.218,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO5 · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
436.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.218,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
cor
beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc3ccco3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO5.C12H23N/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-17-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m1./s1
chave InChI
QYEOQPFAYJEDFE-SBSPUUFOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)