Documentos Principais
97233
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Z-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, 2-(Trifluoromethylsulfonyl)-1,3-di-Z-guanidine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 12.047,00
R$ 12.047,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 12.047,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16F3N3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
459.40
Beilstein:
7956609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 12.047,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
chave InChI
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Guanidinylation reagent[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3804-3804 (1998)