Documentos Principais
08965
Supelco
FluoroFlash® Silica Gel 40 μm
~40 μm particle size
Sinônimo(s):
Silica Gel FluoroFlash® 40 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41116134
NACRES:
NC.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
LPLC: suitable
Nível de qualidade
área da superfície
~500 m2/g
perda
≤1.0% loss on drying
Grupo ativo da matriz
Silica
tamanho de partícula
~40 μm
tamanho de poro
60 Å porosity
densidade volumétrica
~0.5 g/mL
Embalagem
package with 100 g
Informações legais
Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)