Documentos Principais
08901
SAFC
Cysteamine hydrochloride
Sinônimo(s):
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
113.61
Beilstein:
3590083
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98-102% (wt., GC)
concentração
30.6-31.8% (AT)
Impurezas
≤2.0% cystamine (GC)
≤20 mg/kg heavy metals
≤5000 mg/kg residual solvents (tert-butylmethyl ether
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
perda
≤1.0% loss on drying
pf
67-71 °C
solubilidade
H2O: 3.408 g in 30 mL, clear, colorless
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
chave InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)