Documentos Principais
03689
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Glu(OtBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-L-β-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoaspartic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27NO6
Número CAS:
Peso molecular:
425.47
Beilstein:
7952342
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)13-15(12-21(26)27)25-23(29)30-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t15-/m1/s1
chave InChI
XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)