Documentos
07697
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27NO6
Número CAS:
Peso molecular:
425.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +4.5±1, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
pf
86-96 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
chave InChI
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6