47618
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fmoc-Asp(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
148-150 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
chave InChI
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3