Documentos
02554
Supelco
Fluorescence indicator green 254 nm
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Sinônimo(s):
Zinc silicate, manganese-doped
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
forma
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
fluorescência
(shows a green fluorescence when illuminated with UV light (254 nm))
cadeia de caracteres SMILES
[Zn++].[Zn++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
chave InChI
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.