R4883
Resorufin β-D-galactopyranoside
~95%, powder
Sinônimo(s):
3-Phenoxazone 7-(β-D-galactopyranoside)
Selecione um tamanho
R$ 1.035,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.035,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Resorufin β-D-galactopyranoside, ~95%
Ensaio
~95%
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H17NO8/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)18(27-14)25-9-2-4-11-13(6-9)26-12-5-8(21)1-3-10(12)19-11/h1-6,14-18,20,22-24H,7H2/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
chave InChI
QULZFZMEBOATFS-DISONHOPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?