liquid
disponibilidade
available only in Japan
pH
6.8-8.4
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)(C4=CC=C(O)C=C4)O1)=O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
chave InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Adequação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1