Ensaio
70%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
densidade
1.61 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1