Merck
Pular para
1.00729
Sulfuric acid
90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Sinônimo(s):
Ácido sulfúrico
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Assay:
90.0-91.0% (acidimetric)
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Ácido sulfúrico a 90%-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Quality Segment
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
bp
300 °C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Teor (acidimétrico): 90,0%-91,0%
Densidade (20 °C): 1,815-1,821 g/ml
Nitrato (NO₃): ≤ 0,2 ppm
Teste de substâncias oleosas e gordurosas: passa no teste
Data de validade: vide o rótulo do produto
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
1.007481.007321.08131
Ácido sulfúrico for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00732
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Supelco
1.08131
Ácido sulfúrico
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95.85-96.15% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
bp
300 °C
bp
~290 °C (lit.)
bp
~290 °C (lit.)
bp
~290 °C (lit.)
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido sulfúrico a 90%-91%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1