28-2250
Sodium chlorate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
248-261 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2