24-1510
Phenol Red
JIS special grade
Sinônimo(s):
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
disponibilidade
available only in Japan
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
chave InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3