Documentos
19-2060
Sigma-Aldrich
Ácido meta-fosfórico
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
Sinônimo(s):
Ácido metafosfórico
About This Item
Fórmula linear:
(HPO3)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
grau
SAJ special grade
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
concentração
≥37.0% (HPO3)
solubilidade
water: miscible
densidade
2 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
chave InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges