Documentos Principais
8.20933
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxytoluene
for synthesis
Sinônimo(s):
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol, Orcinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
207-984-2
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
≥99.0% (GC)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
147 °C/7 hPa
pf
109 °C
temperatura de transição
flash point 159 °C
solubilidade
80 g/L
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(cc(c1)C)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Olivetol 95%
Sigma-Aldrich
152633
Olivetol