Documentos Principais
18-1720
Sigma-Aldrich
Litmus solution
red
Sinônimo(s):
Kubel-Tiemanns litmus solution
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
cor
red
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)