Documentos Principais
WHA1006125
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z240834, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1006-125
Whatman 28414055 (US reference)
Parâmetros
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
125 mm
espessura
180 μm
cinzas
≤0.06%
tamanho de poro
3 μm (Particle retention)
peso base
100 g/m2
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
  • Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)