12-1530
Gram′s stain solution (II)
Sinônimo(s):
Gram’s iodine solution
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Produtos recomendados
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Componentes
Composition : Lugol in water
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)