Documentos Principais
1.09033
Sigma-Aldrich
Reagente de Schiff
for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.41
Formulário:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.1-2.5 (25 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O reagente de Schiff para microscopia para a reação de ácido periódico de Schiff, ou PAS, é uma solução pronta para uso utilizada para detectar mucopolissacarídeos, glicogênio, muco e glicoproteínas, glico e fosfolipídios, membranas basais e colágeno. A reação de PAS (ácido periódico de Schiff) é um dos métodos químicos mais comumente usados para detecção de aldeídos e substâncias do muco na histologia. Na reação de PAS, o material da amostra histológica é tratado primeiramente com ácido periódico, resultando na oxidação de 1,2-glicóis em grupos aldeídos. A adição do reagente de Schiff (fucsina-ácido sulfúrico) na segunda etapa faz com que os aldeídos reajam e formem uma coloração vermelha brilhante. No resultado final, a reação de PAS gera uma reação de coloração específica com polissacarídeos sem substituições, mucopolissacarídeos neutros, muco e glicoproteínas, bem como glico e fosfolipídios. A reação de PAS pode ser combinada com o método de coloração com azul de Alcian para detectar substâncias do muco (glicosaminoglicanos). 500 ml são suficientes para cerca de 2500 a 3000 colorações. Ela é registrada como adequada para diagnóstico in vitro (IVD) e tem certificação de produto CE, além de poder ser utilizada como produto para diagnóstico clínico. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Aplicação
Para microscopia. Solução corante pronta para uso em diagnóstico celular médico humano.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Periodic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22288
Periodic acid
Dorival Mendes Rodrigues-Junior et al.
Investigational new drugs, 38(1), 70-78 (2019-05-19)
Purpose Among alkaloids, abundant secondary metabolites in plants, aporphines constitute a class of compounds with interesting biological activities, including anticancer effects. The present study evaluated the anticancer activities of 14 substances, including four aporphine derivatives acquired through the biomonitoring of
D Piacentini et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 151, 729-742 (2020-05-01)
Nitric oxide (NO) has signalling roles in plant stress responses. Cadmium (Cd) and arsenic (As) soil pollutants alter plant development, mainly the root-system, by increasing NO-content, triggering reactive oxygen species (ROS), and forming peroxynitrite by NO-reaction with the superoxide anion.
Artigos
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.
Conteúdo relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Aprenda sobre a criticidade da coloração de tecidos biológicos para pesquisa e patologia clínica com o uso de corantes e colorações padrão e especiais.