07-3750
Diiodomethane
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Methylene iodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
9.25 (vs air)
Ensaio
≥98.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pb
67-69 °C/11 mmHg (lit.)
pf
5-8 °C (lit.)
densidade
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup