Documentos Principais
1.06053
Supelco
Diiodomethane
for the separation of minerals
Sinônimo(s):
Diiodomethane, Methylene iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2I2
Número CAS:
Peso molecular:
267.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-841-5
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
potência
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
p.e.
181 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
6 °C
solubilidade
0.8 g/L
densidade
3.3 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.310 - 3.320
Water (K. F.): ≤ 0.02 %
Free acid (as HI): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Dibromomethane 99%
Sigma-Aldrich
D41686
Dibromomethane
Iodometano purum, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
67692
Iodometano