05-5160
Cobalt(II) chloride hexahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cobalt
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges