03-5330
γ-Butirolactona
SAJ first grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
γLactona de ácido hidroxibutírico, GBL, Lactona de ácido 4-hidroxibutírico
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
16 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
chave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup